주요 문서
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethyl methacrylate) methyl chloride quaternary salt
동의어(들):
MADQUAT, Poly(2-(trimethylamino)ethyl methacrylate), Poly(2-methacryloxyethyltrimethylammonium chloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C9H18ClNO2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
solubility
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
물리적 특성
Cationic polyelectrolyte
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)