About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
143-146 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H13BrO2/c1-16-12-8-5-9-13(17-2)14(12)10-6-3-4-7-11(10)15/h3-9H,1-2H3
InChI key
PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable