주요 문서
654787
Sigma-Aldrich
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
동의어(들):
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
277.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
47-52 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)