주요 문서
654574
Sigma-Aldrich
6-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
217.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
93-97 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
InChI key
XCAKGLGKTYFLGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)