주요 문서
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
261.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
255 °C (lit.)
density
1.533 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)