653896
3-(Boc-aminomethyl)piperidine
95%
동의어(들):
(3-Piperidinylmethyl)-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (piperidin-3-ylmethyl) carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
CAS Number:
Molecular Weight:
214.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
60-70 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reagent for:
- Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
- Enzymatic acylation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges