주요 문서
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
동의어(들):
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4INO
CAS Number:
Molecular Weight:
221.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
192-196 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
경고
Light sensitive
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)