주요 문서
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
동의어(들):
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.510 (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>229.8 °F
Flash Point (°C)
> 109.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)