주요 문서
649759
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
97%
동의어(들):
Triethyl 2-chloroorthoacetate, 2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.422
bp
75-80 °C/15 mmHg
density
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
ether
SMILES string
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
28.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)