주요 문서
648582
Sigma-Aldrich
Cadmium-113Cd chloride
95 atom % (113Cd)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
113CdCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.81
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
95 atom % (113Cd)
양식
solid
mp
568 °C (lit.)
SMILES string
Cl[113Cd]Cl
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)