주요 문서
647756
Sigma-Aldrich
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
97%
동의어(들):
N-Acetylisonipecotic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
180-184 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)