주요 문서
647381
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
289.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
125-129 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)