분석
97%
양식
solid
mp
201-205 °C (lit.)
작용기
ester
nitrile
SMILES string
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
InChI key
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable