주요 문서
646962
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
203-207 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
Nc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)