주요 문서
646520
Sigma-Aldrich
4-(3-Thienyl)benzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7NS
CAS Number:
Molecular Weight:
185.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
87-91 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-13-8-11/h1-6,8H
InChI key
GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)