주요 문서
646466
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
284.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.