주요 문서
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
100-104 °C (lit.)
작용기
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)