주요 문서
646083
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC17H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
283.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
질량 이동
M+1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.0 °F
Flash Point (°C)
112.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)