분석
99.999% (Au)
길이 × 너비 × 두께
1 in. × 1.5 in. × 150 μm
레이어 두께
2000 Å
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
포장
1 ea = 1 in. × 1.5 in. sheet