642339
IR-797 chloride
Dye content 70 %
동의어(들):
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H34Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
505.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
solid
Quality Level
구성
Dye content, 70%
mp
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
SMILES string
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable