주요 문서
642088
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
190.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI key
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)