주요 문서
641022
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethylamine, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
라벨링 범위
0.6-1.1 mmol/g loading
입자 크기
70-90 mesh
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)