주요 문서
640026
Sigma-Aldrich
Poly(pentachlorophenyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C10H5Cl502)m(C7H10O3)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
구성
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)