주요 문서
638862
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-naphthoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
242-246 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)