주요 문서
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
동의어(들):
Mercury disposal kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
애플리케이션
Rapid absorber for safe disposal of mercury
포장
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
법적 정보
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)