About This Item
Linear Formula:
CH3CH2SCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4900
bp
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C
작용기
amine
thioether
SMILES string
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter