주요 문서
637181
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
224.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
InChI key
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)