주요 문서
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
동의어(들):
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
InChI key
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)