주요 문서
636959
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
동의어(들):
Titanium carbide nitride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ti2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
121.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
분석
≥97% trace metals basis
양식
nanopowder
표면적
15-25 m2/g
입자 크기
<150 nm (spherical)
mp
>350 °C (lit.)
density
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
0.23 g/mL
SMILES string
[Ti][Ti]C#N
InChI key
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)