주요 문서
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
동의어(들):
Nickel-62
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
62Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
61.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141729
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % (62Ni)
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)