주요 문서
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3C(OCD3)=CD2
CAS Number:
Molecular Weight:
80.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
90 atom % D
분석
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI key
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Storage Class Code
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-20.2 °F
Flash Point (°C)
-29 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)