주요 문서
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H3Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
mp
218-223 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI key
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)