주요 문서
632759
Sigma-Aldrich
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
동의어(들):
4-Acetyl-2-allylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
115-119 °C (lit.)
작용기
allyl
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
InChI key
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)