63097
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
동의어(들):
L-Lactic acid magnesium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
광학 활성
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
불순물
~2 mol/mol water
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객