About This Item
Linear Formula:
13CD3OC6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
양식
solid
mp
183-184 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3
InChI key
ZEYHEAKUIGZSGI-KQORAOOSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.