주요 문서
617504
Sigma-Aldrich
Bromochloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrClCH13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
174.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
210-212 °C (lit.)
mp
27.5 °C (lit.)
density
1.996 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)Br
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI key
GEHJBWKLJVFKPS-VQEHIDDOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)