주요 문서
617490
Sigma-Aldrich
Benzidine-(rings-d8)
98 atom % D
동의어(들):
4,4′-Diamino(biphenyl-d8)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D8H4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
응용 분야
electronics
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Benzidine-(rings-d8) is an isotope of benzidine.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)