About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D6H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
200.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
294.8 °F
Flash Point (°C)
146 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.