주요 문서
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6D4CD=CD2
CAS Number:
Molecular Weight:
145.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
bp
192 °C (lit.)
density
1.212 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)