주요 문서
616680
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-benzene
98 atom % D
동의어(들):
Cumene-isopropyl-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CD(CD3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
152-154 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3,8D
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UNAVHCQLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)