About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17D5H13F3NO·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
350.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
분자량
350.72 by atom % calculation
질량 이동
M+5
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Florence Nantaba et al.
Chemosphere, 239, 124642-124642 (2019-09-16)
The occurrence of 24 pharmaceuticals (including 15 antibiotics, three analgesic/anti-inflammatory drugs, three anti-epileptic/antidepressant drugs, two beta blockers, and one lipid regulator) was investigated in 75 water samples collected from four bays in the Ugandan part of Lake Victoria. In addition
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.