주요 문서
616036
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-2-d
98 atom % D
동의어(들):
DL-Alanine-2-d1, N-Acetyl derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Molecular Weight:
132.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
InChI key
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)