주요 문서
615781
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D6H6O3
Molecular Weight:
138.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
145-147 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
InChI key
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)