주요 문서
614769
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-3,3,3-d3
99 atom % D
동의어(들):
Propyl bromide-3,3,3-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CH2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
126.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)