주요 문서
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D2H6O3
Molecular Weight:
106.12
UNSPSC 코드:
50161901
동위원소 순도
98 atom % D
bp
192-193 °C
density
1.226 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)