주요 문서
613878
Sigma-Aldrich
Methylacetylene-d4
99 atom % D
동의어(들):
Propyne-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD≡CCD3
Molecular Weight:
44.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352003
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
bp
-23.2 °C (lit.)
mp
-102.7 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
InChI key
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinderExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-51.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)