About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
111-114 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.