주요 문서
613576
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12-ammonium chloride
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)4N+Cl-
Molecular Weight:
121.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
>300 °C
질량 이동
M+12
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3;
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-KXWZVCIVSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)