주요 문서
613525
Sigma-Aldrich
1,3-Propane-d6-diol
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCD2CD2CD2OH
Molecular Weight:
82.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI key
YPFDHNVEDLHUCE-NMFSSPJFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)