주요 문서
612871
Supelco
Potassium fluoride solution
0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
구성
D2O, 10% (99.9 atom % D)
농도
0.2 M in water
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
8 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
NMR reference standard (0.2 M in water, D2O 10% (99.9 atom % D)) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
수량
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)